Documentos Principais
CRMUPPGO
Pour Point Standard
IP15, ASTM D97, ISO 3016, BS 2000, Pt 15 (-34 °C)
Sinônimo(s):
IP15, ASTM D97, Pt 15(-34 °C)Pour Point Standard
Selecione um tamanho
250 ML
R$ 3.577,00
R$ 3.577,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 ML
R$ 3.577,00
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 3.577,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Agency
according to ASTM® D97
according to BS 2000
according to ISO 3016
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
p.e.
141-462 °C
aplicação(ões)
petroleum
Formato
mixture
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
57 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)