Documentos Principais
CRMCNGO
Cetane Number Standard
ISO 5165, EN (61715)
Selecione um tamanho
1000 ML
R$ 9.002,00
R$ 9.002,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1000 ML
R$ 9.002,00
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 9.002,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Agency
EN (61715)
ISO 5165
according to ISO 17025
according to ISO 17034
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
p.e.
141-462 °C
aplicação(ões)
petroleum
Formato
mixture
Descrição geral
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Fuels Testing Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM)
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
60 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)