Documentos Principais
CRM752
Supelco
Cyanide - Sandy Loam
certified reference material, pkg of 30 g
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
grau
certified reference material
embalagem
pkg of 30 g
fabricante/nome comercial
RTC CRM752-030
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Matriz
soil
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Outras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)