Documentos Principais
C0706
Sigma-Aldrich
Ácido cítrico
BioXtra, ≥99.5%
Selecione um tamanho
500 G
R$ 839,00
1 KG
R$ 1.560,00
R$ 839,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 G
R$ 839,00
1 KG
R$ 1.560,00
About This Item
Fórmula linear:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
210.14
Beilstein:
4018641
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 839,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5%
Formulário
powder
Impurezas
≤0.002% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
cinzas
≤0.02%
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
solubilidade
H2O: 1 M, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
chave InChI
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Citric acid is one of the fruits acids. It is present in various citrus fruits and vegetables.[1]
Aplicação
Citric acid monohydrate has been used:
  • as carbon source of carbon nanodot synthesis[2]
  • in the preparation of citric acid monohydrate solution/buffer of pH-6.0 for tissue sample preparation[3][4]
  • to treat various samples in citric acid solubilisation technique[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Citric acid plays a major role in textile, food, pharmaceutical, metal and chemical industries. Melting citric acid monohydrate can give rise to itaconic anhydride. The crystals of citric acid monohydrate has the ability to preserve water up to 56 degree celsius.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
345.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
173.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
N-Glycan matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry imaging protocol for formalin-fixed paraffin-embedded tissues
Briggs MT, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 31(10), 825-841 (2017)
A switchable peroxidase mimic derived from the reversible co-assembly of cytochrome c and carbon dots
Essner JB, et al.
Journal of Material Chemistry B: Materials for Biology and Medicine, 4(12), 2163-2170 (2016)
Citric Acid (2014)
An investigation into the microflora of heroin
McLauchlin J, et al.
Journal of Medical Microbiology, 51(11), 1001-1008 (2002)
Karolina Hus et al.
Frontiers in plant science, 11, 614-614 (2020-06-09)
The CRISPR/Cas9 system enables precise genome editing and is a useful tool for functional genomic studies. Here we report a detailed protocol for targeted genome editing in the model grass Brachypodium distachyon and its allotetraploid relative B. hybridum, describing gRNA