Documentos Principais
C9774
Sigma-Aldrich
Colecalciferol
analytical standard
Sinônimo(s):
(+)-Vitamina D3, 7-Desidrocolesterol ativado, 7-desidrocolesterol ativado, Calciol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H44O
Número CAS:
Peso molecular:
384.64
Beilstein:
2339331
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
eCl@ss:
34058003
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
synthetic (organic - wool)
Nível de qualidade
grau
analytical standard
Ensaio
≥97.0%
Formulário
crystalline
embalagem
pkg of 250 mg
cor
white
pf
83-86 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
chave InChI
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Informações sobre genes
human ... VDR(7421)
Descrição geral
Cholecalciferol, also called vitamin D3, promotes the absorption of calcium and phosphorus in the body to regulate bone growth. It is most commonly found in humans and animals and is produced in our skin when exposed to sunlight. It is used to treat and prevent bone disorders (such as rickets, osteomalacia).[1][2]
Aplicação
Cholecalciferol has been used as an internal standard in high-performance liquid chromatography (HPLC) to analyze serum vitamin D levels.[3][4] It has also been used as a standard in liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) to quantify vitamin D3 in sunflower oil.[5]
Cholecalciferol may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by liquid chromatography.[6]
Ações bioquímicas/fisiológicas
A vitamina D age por meio de um receptor que modula a proliferação e a diferenciação de células normais e cancerosas.
A vitamina D age por meio de um receptor que é membro da superfamília de fatores de transcrição dependentes de ligante. Modula a proliferação e a diferenciação de células normais e cancerosas. Tem efeitos antiproliferativos e antimetastáticos sobre as células de câncer de mama, cólon e próstata. Os receptores ativados de vitamina D no intestino e nos ossos mantêm a absorção de cálcio e a homeostase.
Cholecalciferol is sourced either through the diet or exposing skin to ultraviolet rays. Oral administration of vitamin D3 is readily absorbed and is stored in adipose tissue.[7] Deficiency of vitamin D is often observed in chronic kidney disease.[8]
Embalagem
Packaged in flame-sealed ampules under Argon
produto relacionado
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Vitamin D3 solution 1 mg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
V-025
Vitamin D3 solution
Ergocalciferol 40,000,000 USP units/g
Sigma-Aldrich
E5750
Ergocalciferol
Genetic polymorphisms of vitamin D metabolism genes and serum level of vitamin D in colorectal cancer
Vidigal VM, et al.
The International Journal of Biological Markers, 32(4), 441-446 (2017)
Clinical Veterinary Toxicology, 448-448 (2003)
Vitamin D serum levels are associated with handgrip strength but not with muscle mass or length of hospital stay after hip fracture
Gumieiro DN, et al.
Nutrition, 31(7-8), 931-934 (2015)
Stability of vitamin D3 and vitamin D2 in oil, fish and mushrooms after household cooking
Lovznjak P and Jakobsen J
Food Chemistry, 254(4), 144-149 (2018)
Cholecalciferol supplementation in hemodialysis patients: effects on mineral metabolism, inflammation, and cardiac dimension parameters
Matias P, et al.
Clinical journal of the American Society of Nephrology : CJASN (2010)