27102
Ácido cítrico
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330, 99.5-100.5% (based on anhydrous substance), grit
Sinônimo(s):
2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss.
Nível de qualidade
Ensaio
99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
Formulário
grit
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330
Impurezas
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
7.5-8.8% water (Karl Fischer)
resíduo de ignição
≤0.05% (as SO4)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
oxalate (as oxalic acid): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
adequação
complies for appearance of solution
complies for identity (IR)
complies for reaction against H2SO4
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
chave InChI
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
345.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
173.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?