BP023
Atropine sulfate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Atropine sulfate salt monohydrate, α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, Tropine tropate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
atropine
forma
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
pf
189-192 °C (A) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.OS(O)(=O)=O.CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3.CN4[C@H]5CC[C@@H]4C[C@@H](C5)OC(=O)C(CO)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H23NO3.H2O4S.H2O/c2*1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;1-5(2,3)4;/h2*2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;(H2,1,2,3,4);1H2/t2*13-,14+,15+,16?;;
chave InChI
JPKKQJKQTPNWTR-CHYDPLAESA-N
Informações sobre genes
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131)
Aplicação
Also used in monographs such as:
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente