Documentos Principais
BCR471
Wheat (ochratoxin A, blank)
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
For more information please see:
BCR471
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Ochratoxin A
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Wheat flour NIST® SRM® 1567b
NIST1567B
Wheat flour
Ochratoxin A from Petromyces albertensis, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
O1877
Ochratoxin A
Ochratoxin A solution 10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Supelco
34037
Ochratoxin A solution