Documentos Principais
FAP82171
Multi-Mycotoxins in cereals
reference material
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.819,00
R$ 2.819,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.819,00
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
R$ 2.819,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
reference material
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Fera Science Ltd
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins
Aflatoxin B1, Ochratoxin A, Deoxynivalenol (DON), Zearalenone (ZON)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)