Documentos Principais
47330-U
Supelco
PCB Congener Mix 1
10 μg/mL each component in isooctane, certified reference material
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
embalagem
ampule of 10 mL
concentração
10 μg/mL each component in isooctane
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
PCB Congener Mix 1 is used as an analytical standard for the post degradation analysis of polychlorinated biphenyls (PCBs) in dry fermented sausages[1] and in meat emulsions of a frankfurter type[2] using gas chromatography-mass spectrometry technique[1] and gas chromatography (GC)-micro electron capture detector (μECD).[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analito
Descrição
    2,6-Dichlorobiphenyl
    2,2′,3,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl
    2,2′,3,4,4′,5′-Hexachlorobiphenyl
    2,2′,4,4′,5,5′-Hexachlorobiphenyl
    2,2′,5,5′-Tetrachlorobiphenyl
    2,4,4′-Trichlorobiphenyl
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Degradation of PCBs in a frankfurter-type meat emulsion: Effects of a meat starter, its proteins extract and thermal treatments
Lusnic M, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50(8), 2643-2647 (2012)
Degradation of PCBs in dry fermented sausages during drying/ripening
Polak LM, et al.
Food Chemistry, 213, 446-250 (2016)