Key Documents
BCR267
Indeno[1,2,3-cd]fluoranthene
BCR®, certified reference material
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H12
Número CAS:
Peso molecular:
276.33
Beilstein:
1970675
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc-2c(c1)-c3ccc4-c5ccccc5-c6ccc-2c3c46
InChI
1S/C22H12/c1-2-6-14-13(5-1)17-9-10-19-15-7-3-4-8-16(15)20-12-11-18(14)21(17)22(19)20/h1-12H
chave InChI
XAKRHFYJDSMEMI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
For more information please see:
BCR267
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)