Documentos Principais
B8889
Sigma-Aldrich
5(6)-(Biotinamidohexanoylamido)pentylthioureidylfluorescein
≥90%
Sinônimo(s):
Fluorescein biotin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H50N6O8S2
Número CAS:
Peso molecular:
831.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥90%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(=O)NCCCCCNC(=S)Nc3ccc4C(=O)OC5(c6ccc(O)cc6Oc7cc(O)ccc57)c4c3)[C@@]1([H])NC(=O)N2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)