B1215000
Butylhydroxytoluene
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, BHT, Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, DBPC
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
7.6 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
temperatura de autoignição
878 °F
fabricante/nome comercial
EDQM
p.e.
265 °C (lit.)
pf
69-73 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
chave InChI
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
260.6 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
127 °C - open cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)