78943
Hidroxianisol butilado
analytical standard
Sinônimo(s):
2(3)-t-Butil-4-hidroxianisol, 2(3)-t-Éter monometílico de butil-hidroquinona, BHA
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
grau
analytical standard
densidade de vapor
6.2 (vs air)
Ensaio
≥99.0% (sum of isomers, GC)
temperatura de autoignição
599 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
58-60 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O(C)c1cc(c(cc1)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
chave InChI
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Food samples using square-wave voltammetry (SWV), further confirmed by high-performance liquid chromatography technique (HPLC)[2] and capillary electrophoresis (CE) coupled with end-column amperometric detection.[3]
- Cosmetics using fluorescence spectroscopy with second-order calibration, further confirmed by HPLC technique.[4]
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
241.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
116.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?