Documentos Principais
W203501
Sigma-Aldrich
Allyl mercaptan
≥90%
Sinônimo(s):
2-Propene-1-thiol, Allyl mercaptan
Selecione um tamanho
W203501-SAMPLE
R$ 484,00
100 G
R$ 3.473,00
500 G
R$ 23.057,00
R$ 484,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W203501-SAMPLE
R$ 484,00
100 G
R$ 3.473,00
500 G
R$ 23.057,00
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHCH2SH
Número CAS:
Peso molecular:
74.14
Número FEMA:
2035
Beilstein:
1697523
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.004
NACRES:
NA.21
R$ 484,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
conformidade reg.
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥90%
índice de refração
n20/D 1.4765 (lit.)
p.e.
67-68 °C (lit.)
densidade
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
Organoléptico
alliaceous; pungent; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
SCC=C
InChI
1S/C3H6S/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
chave InChI
ULIKDJVNUXNQHS-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Suggested uses: coffee, savory, tropical fruits
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-15.56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Silvia Millan et al.
Food chemistry, 339, 127809-127809 (2020-09-03)
Thiols are important natural molecules with diverse functions, ranging from acting as antioxidants that prevent chronic diseases to contributing aromas to foods and beverages. Biological thiols such as glutathione are of particular interest due to their functional roles, which include
Artigos
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.