Documentos Principais
ARK2209
SAFC
Methylamine
33% w/w in Ethanol Denatured with Toluene(1%)
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Monomethylamine
About This Item
Fórmula linear:
CH3NH2
Número CAS:
Peso molecular:
31.06
Beilstein:
741851
Número MDL:
Código UNSPSC:
46182005
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
densidade de vapor
1.08 (20 °C, vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
27 psi ( 20 °C)
temperatura de autoignição
806 °F
Lim. expl.
4.9-20.8 %
p.e.
-6.3 °C (lit.)
pf
-93 °C (lit.)
densidade
0.70 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
chave InChI
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-9.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-22.8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)