MABN2280
Anti-FMR1polyG Antibody, clone 8FM-2F7
ascites fluid, clone 8FM-2F7, from mouse
Sinônimo(s):
Synaptic functional regulator FMR1, Fragile X mental retardation protein 1, FMRP, Protein FMR-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8FM-2F7, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FMR1(2332)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected FMR1polyG in Immunohistochemistry applications (Buijsen, R.A., et. al. (2014). Acta Neuropathol Commun. 2:162; Sellier, C., et. al. (2017). Neuron. 93(2):331-347).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected FMR1polyG in Western Blotting applications (Sellier, C., et. al. (2017). Neuron. 93(2):331-347).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected FMR1polyG in human cerebral cortex and human testis tissues.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected FMR1polyG in Immunofluorescence applications (Buijsen, R.A., et. al. (2014). Acta Neuropathol Commun. 2:162; Sellier, C., et. al. (2017). Neuron. 93(2):331-347).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected FMR1polyG in HEK293 cell lysates expressing FMR1polyG.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade