395072
Ethylamine solution
2.0 M in THF
Sinônimo(s):
Aminoethane, Monoethylamine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
17.14 psi ( 55 °C)
4.82 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
2.0 M in THF
densidade
0.81 g/mL at 20 °C
0.856 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCN
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
chave InChI
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- In amination reactions.[1]
- To synthesize N-ethyl-4-hydroxybutanamide by reacting with γ-butyrolactone.[2]
- To prepare an anthracene-based tripodal chemosensor for the selective detection of Zn(II) ions.[3]
Ethylamine solution can also be used as a reaction medium in the synthesis of large-scale flower-like CuS microspheres using Cu(S2CNEt2)2 as a precursor.[4]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-23.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-31 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?