Documentos
ARK2046
SAFC
Lofepramine hydrochloride
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
N-(4-Chlorobenzoylmethyl)-3-(10,11-dihydro-5h-dibenz[b,f]azepin-5-yl)-n-methylpropylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H28Cl2N2O
Número CAS:
Peso molecular:
455.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
51292923
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CN(CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13)CC(=O)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C26H27ClN2O.ClH/c1-28(19-26(30)22-13-15-23(27)16-14-22)17-6-18-29-24-9-4-2-7-20(24)11-12-21-8-3-5-10-25(21)29;/h2-5,7-10,13-16H,6,11-12,17-19H2,1H3;1H
chave InChI
ZWZIQPOLMDPIQM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Lofepramine is an antidepressant; serotonin and norepinephrine re-uptake inhibitor (SNRI).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.