Documentos
A5348
Sigma-Aldrich
N-(5-Aminopentyl)biotinamide trifluoroacetate salt
≥98% (TLC), solid
Sinônimo(s):
Biotin–cadaverine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H29F3N4O4S
Peso molecular:
442.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
solid
peso molecular
442.5
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO or DMF: soluble
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.NCCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C15H28N4O2S.C2HF3O2/c16-8-4-1-5-9-17-13(20)7-3-2-6-12-14-11(10-22-12)18-15(21)19-14;3-2(4,5)1(6)7/h11-12,14H,1-10,16H2,(H,17,20)(H2,18,19,21);(H,6,7)/t11-,12-,14-;/m0./s1
chave InChI
QWKKJNXOPDNIEU-RGESYUBESA-N
Aplicação
Biotinylation reagent
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.