Alterar visualização
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
100 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 1.030,00 R$ 721,00 |
500 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 3.432,00 R$ 2.402,40 |
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22N4O2S · C2HF3O2
Número CAS:
Peso molecular:
400.42
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥96.5% (HPLC)
Solubility:
DMSO: soluble, methanol: soluble
R$ 721,00
Preço de tabelaR$ 1.030,00Poupe 30%Promoção exclusiva para Web
Verificar disponibilidade no carrinho
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarQuality Segment
assay
≥96.5% (HPLC)
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C12H22N4O2S.C2HF3O2/c13-5-6-14-10(17)4-2-1-3-9-11-8(7-19-9)15-12(18)16-11;3-2(4,5)1(6)7/h8-9,11H,1-7,13H2,(H,14,17)(H2,15,16,18);(H,6,7)/t8-,9-,11-;/m0./s1
InChI key
IVRQHQHWTOYIDN-GRIHUTHFSA-N
Application
Nucleophilic biotinylation reagent for the conjugation of various substrates and their identification and quantification using biotin-binding fluorescent labels
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥96.5% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC), ≥98% (T) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility DMSO: soluble, methanol: soluble | solubility - | solubility H2O: >2 mg/mL | solubility H2O: >2 mg/mL |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?