A42409
2-Aminobiphenyl
≥96.5% purity, powder or crystals
Sinônimo(s):
2-Biphenylylamine, 2-Phenylaniline
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
2-Aminobiphenyl, ≥96.5% (GC)
densidade de vapor
5.8 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.5% (GC)
Formulário
powder or crystals
temperatura de autoignição
842 °F
técnica(s)
titration: suitable
Impurezas
<0.1% 4-aminobiphenyl
cor
brown
off-white to yellow
p.e.
299 °C (lit.)
pf
47-50 °C (lit.)
solubilidade
water: insoluble
densidade
1.16 g/cm3 at 21 °C
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
chave InChI
TWBPWBPGNQWFSJ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... UGT1A4(54657)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
307.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
153 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?