346683
2-Phenoxyaniline
95%
Sinônimo(s):
2-Aminophenyl phenyl ether
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
95%
p.e.
170 °C/18 mmHg (lit.)
pf
47-49 °C (lit.)
grupo funcional
phenoxy
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
chave InChI
NMFFUUFPJJOWHK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?