Documentos Principais
655600
Sigma-Aldrich
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
97%
Sinônimo(s):
(1-Ethyl-2-pyrrolidinyl)methylamine, (±)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine, 1-(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine, 1-Ethyl-2-(aminomethyl)pyrrolidine, 1-Ethyl-2-pyrrolidinemethylamine, N-[(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H16N2
Número CAS:
Peso molecular:
128.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.466 (lit.)
p.e.
58-60 °C/16 mmHg (lit.)
densidade
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCN1CCCC1CN
InChI
1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3
chave InChI
UNRBEYYLYRXYCG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)