Documentos Principais
99387
Supelco
Lithium ionophore IV
for ion-selective electrodes, Selectophore, function tested
Sinônimo(s):
5-Butyl-5-ethyl-N,N,N′,N′-tetracyclohexyl-3,7-dioxaazelaic diamide, ETH 2137, N,N,N′,N′−Tetracyclohexyl(2-butyl-2-ethyltrimethylenedioxy)diacetamide
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 9.514,00
R$ 9.514,00
Previsão de entrega em26 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 9.514,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37H66N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
602.93
Beilstein:
6455135
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.61
R$ 9.514,00
Previsão de entrega em26 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore
Formulário
liquid
qualidade
function tested
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)(COCC(=O)N(C1CCCCC1)C2CCCCC2)COCC(=O)N(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C37H66N2O4/c1-3-5-26-37(4-2,29-42-27-35(40)38(31-18-10-6-11-19-31)32-20-12-7-13-21-32)30-43-28-36(41)39(33-22-14-8-15-23-33)34-24-16-9-17-25-34/h31-34H,3-30H2,1-2H3
chave InChI
MVPCBDWXPBIVGD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicação
Selected application examples
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
forma física
50 mg in 0.5 mL heptane
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)