Documentos
62559
Supelco
Lithium ionophore II
Selectophore, function tested
Sinônimo(s):
N,N,N′,N′-Tetraisobutyl-cis-cyclohexane-1,2-dicarboxamide, ETH 1644
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H46N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
394.63
Beilstein:
6428727
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
linha de produto
Selectophore
Nível de qualidade
qualidade
function tested
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CN(CC(C)C)C(=O)[C@H]1CCCC[C@H]1C(=O)N(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C24H46N2O2/c1-17(2)13-25(14-18(3)4)23(27)21-11-9-10-12-22(21)24(28)26(15-19(5)6)16-20(7)8/h17-22H,9-16H2,1-8H3/t21-,22+
chave InChI
GPFAWYFTCKIPRA-SZPZYZBQSA-N
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Outras notas
Neutral ionophore for a lithium ion-selective solvent polymeric membrane;
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
A.F. Zhukow et al.
Analytica Chimica Acta, 131, 177-177 (1981)
A Zeevi et al.
The Journal of membrane biology, 86(1), 61-67 (1985-01-01)
The neutral noncyclic, lithium-selective ionophore ETH1644, which is structurally different from previously available ionophores of this type, is a selective carrier of Li+ in lipid bilayer membranes of various lipid composition. The ionophore forms a 2:1 carrier/cation complex, and the
Erne, D., et al.
Helvetica Chimica Acta, 65, 538-538 (1982)