96527
Tin(II) chloride dihydrate
suitable for AAS
Sinônimo(s):
Stannous chloride dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥96.0% (RT)
Nível de qualidade
Formulário
crystals
técnica(s)
AAS: suitable
p.e.
652 °C (lit.)
pf
37-38 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
hydrochloric acid: passes test
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
traços de cátion
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Hg: ≤5 μg/kg
K: ≤50 mg/kg
NH4+: ≤10 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- As a reducing agent for the determination of hydride forming species by AAS.
- In the conversion of organomercurials into inorganic mercury determined using a flow injection-cold vapor atomic absorption spectrometry[3]
- In the determination of total mercury content, using atomic fluorescence spectroscopy and mercury speciation was performed using gas chromatography inductively coupled plasma mass spectrometry (GC-ICPMS).[4]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Cardio-vascular system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?