96378
Stable Isotope Labeled Amino Acid Mix Solution 1
1250-2500 nmol/mL in 0.1 M HCl, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
forma
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentração
1250-2500 nmol/mL in 0.1 M HCl
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
aplicação(ões)
clinical
food and beverages
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Check out the entire portfolio of our amino acids certified reference materials (CRM)
Nota de análise
2.5 mM each: L-Alanine-13C3,15N, L-Arginine-13C6, L-Aspartic acid-13C4, L-Glutamic acid-13C5, Glycine-13C2,15N, L-Histidine-13C6, L-Isoleucine-13C6,15N, L-Leucine-13C6,15N, L-Lysine-13C6, L-Methionine-13C5,15N, L-Phenyl-13C6-alanine, L-Proline-13C5, L-Serine-13C3,15N, L-Threonine-13C4, L-Tyrosine-(phenyl-13C6), L-Valine-13C5
and 1.25mM L-Cystine-13C6,15N2
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.