95440
2-Ethyl-5-phenylisoxazolium-3′-sulfonate
purum, ≥97.0% (T)
Sinônimo(s):
Woodwards reagent K
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (T)
pf
216-219 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[n+]1ccc(o1)-c2cccc(c2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C11H11NO4S/c1-2-12-7-6-11(16-12)9-4-3-5-10(8-9)17(13,14)15/h3-8H,2H2,1H3
chave InChI
MWOOKDULMBMMPN-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
substituído por
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)