E45260
Woodward′s reagent K
95%
Sinônimo(s):
2-Ethyl-5-phenylisoxazolium-3′-sulfonate, NEPIS
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
pf
220 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC[n+]1ccc(o1)-c2cccc(c2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C11H11NO4S/c1-2-12-7-6-11(16-12)9-4-3-5-10(8-9)17(13,14)15/h3-8H,2H2,1H3
chave InChI
MWOOKDULMBMMPN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3