95294
Peróxido de hidrogênio
tested according to Ph. Eur.
Sinônimo(s):
Hydrogenii peroxidum 30 per centum
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
23.3 mmHg ( 30 °C)
Ensaio
29.0-31.0% (M/M)
Formulário
solution
prazo de validade
~2 yr
adequação da reação
reagent type: oxidant
densidade
1.110 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
chave InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?