HX0635
Hydrogen peroxide solution
30%, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Sinônimo(s):
Hydrogen peroxide solution, Hydrogen Dioxide
About This Item
Produtos recomendados
product name
Peróxido de hidrogênio, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Agency
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Nível de qualidade
pressão de vapor
23.3 mmHg ( 30 °C)
forma
liquid
prazo de validade
24 mo. (from mfg date)
concentração
29.0-32.0% (hydrogen peroxide)
Impurezas
≤0.0006 meq/g Titrable acid
≤0.5 ppm Iron (Fe)
≤1 ppm Heavy metals (as Pb)
≤2 ppm Chloride (Cl)
≤2 ppm Nitrate (NO3)
≤2 ppm Phosphate (PO4)
≤5 ppm Ammonium (NH4)
≤5 ppm Sulfate (SO4)
resíduo de evaporação
≤0.002%
cor
APHA: ≤10
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
chave InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Especificações
Nota de análise
Ammonium (NH4): 5ppm max
Assay: 29.0-32.0%
Chloride (Cl): 2ppm max
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Clear liquid
Heavy metals (as Pb): 1ppm max
Iron (Fe): 0.5ppm max
Nitrate (NO3): 2ppm max
Phosphate (PO4): 2ppm max
Sulfate (SO4): 5ppm max
Titrable acid: 0.0006meq/g max
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1