Documentos Principais
94495
Supelco
Flutamide
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
2-Methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 1.588,00
R$ 1.588,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 1.588,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H11F3N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
276.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.588,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
1440 days
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11F3N2O3/c1-6(2)10(17)15-7-3-4-9(16(18)19)8(5-7)11(12,13)14/h3-6H,1-2H3,(H,15,17)
chave InChI
MKXKFYHWDHIYRV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... AR(367)
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Eleanor R Turpin et al.
Molecular pharmaceutics, 15(10), 4654-4667 (2018-08-25)
The problem of predicting small molecule-polymer compatibility is relevant to many areas of chemistry and pharmaceutical science but particularly drug delivery. Computational methods based on Hildebrand and Hansen solubility parameters, and the estimation of the Flory-Huggins parameter, χ, have proliferated