PHR2499
Riluzole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1604337
família API
riluzole
Formulário
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 300 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc2ccc(OC(F)(F)F)cc2s1
InChI
1S/C8H5F3N2OS/c9-8(10,11)14-4-1-2-5-6(3-4)15-7(12)13-5/h1-3H,(H2,12,13)
chave InChI
FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)