Documentos Principais
94490
Supelco
δ-Octalactone, mixture of isomers
analytical standard
Sinônimo(s):
6-Propyltetrahydro-2H-pyran-2-one
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 626,00
R$ 626,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 626,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
142.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
R$ 626,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.452-1.458
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O1C(CCCC1=O)CCC
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-4-7-5-3-6-8(9)10-7/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
FYTRVXSHONWYNE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)