Documentos Principais
93753
Millipore
Davis Minimal Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
Minimal Broth, Davis
Selecione um tamanho
500 G
R$ 1.219,00
R$ 1.219,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 G
R$ 1.219,00
About This Item
Código UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.74
R$ 1.219,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
ammonium sulfate, 1 g/L
dextrose, 1 g/L
dipotassium phosphate, 7 g/L
magnesium sulfate, 0.1 g/L
monopotassium phosphate, 2 g/L
sodium citrate, 0.5 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
adequação
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Aplicação
Davis Minimal Broth is recommended for the isolation and characterization of nutrional mutants of Escherichia coli.
Nota de preparo
Suspend 11.6 g in 1000 ml of purified water. Heat with frequent agitation and boil for one minute. Sterilize at 121°C for 15 minutes. Mix well.
Nota de rodapé
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3