Documentos Principais
93169
Supelco
Eicosanyl caffeate
analytical standard
Sinônimo(s):
Caffeic acid eicosyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H48O4
Número CAS:
Peso molecular:
460.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C29H48O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24-33-29(32)23-21-26-20-22-27(30)28(31)25-26/h20-23,25,30-31H,2-19,24H2,1H3/b23-21+
chave InChI
LTSJTDDQUOUKJT-XTQSDGFTSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
354.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
179 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)