93000
Trityl chloride
purum, ≥97.0% (HPLC), ≥97.0% (AT)
Sinônimo(s):
Chlorotriphenylmethane, Triphenylchloromethane, Triphenylmethyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (AT)
≥97.0% (HPLC)
forma
powder
resíduo de ignição
≤0.2% (as SO4)
pb
230-235 °C/20 mmHg (lit.)
pf
109-112 °C (lit.)
109-113 °C
solubilidade
chloroform: 0.1 g/mL, clear
cadeia de caracteres SMILES
ClC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15Cl/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
chave InChI
JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Organic Synthesis: Research on the synthesis of 1, 2, 4-triazine derivatives, exploring the condensation reactions of trityl chloride with various compounds (Majid et al., 2020).
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Forensic laboratories routinely use STR genotyping for identity testing of biological samples. However, forensic samples often contain low copy numbers of target DNA, making it difficult to obtain complete STR profiles.