92831
Tyramine hydrochloride
certified reference material, TraceCERT®
Sinônimo(s):
4-(2-Aminoethyl)phenol hydrochloride, 4-Hydroxyphenethylamine hydrochloride, Tyrosamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
pf
271-274 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H11NO.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7;/h1-4,10H,5-6,9H2;1H
chave InChI
RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)