92478
D-(+)-Galacturonic acid monohydrate
analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (TLC)
≥97% (titration)
atividade óptica
[α]/D 53.0±2.0°, 5 hr, c = 10 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O.OC1O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O7.H2O/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);1H2/t1-,2+,3+,4-,6?;/m0./s1
chave InChI
BGHPCEJXDOGRGW-KSSASCOMSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Bamboo shoot (Chimonobambusa quadrangularis) residue (BSR)-derived polysaccharides (CPS) using high-performance liquid chromatography (HPLC).
- Mentha haplocalyx polysaccharides (MHP), extracted from Mentha haplocalyx using a high-pressure ultrasound-assisted extraction (HUAE) followed by analysis using high-performance liquid chromatography (HPLC).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?