Documentos
41651
Supelco
L-Rhamnose monohydrate
analytical standard
Sinônimo(s):
6-Deoxy-L-mannose, L(+)Rhamnopyranose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O5 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
Beilstein:
3912643
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D 8.0±0.5°, 2 hr, c = 5 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
9.0-11.0% waer
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O.C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5.H2O/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2;/h2-10H,1H3;1H2/t2-,3-,4+,5+,6+;/m0./s1
chave InChI
BNRKZHXOBMEUGK-NRBMBCGPSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.