Documentos Principais
8.43961
Sigma-Aldrich
D-Glucoronic acid
for synthese
Sinônimo(s):
D-Glucoronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O7
Número CAS:
Peso molecular:
194.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
229-486-4
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
pf
160-164 °C (decomposition)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)C(=O)O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h1-5,8-11H,(H,12,13)/t2-,3+,4-,5-/m0/s1
chave InChI
IAJILQKETJEXLJ-QTBDOELSSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5