Documentos Principais
93183
Supelco
L-(−)-Fucose
analytical standard
Sinônimo(s):
6-Deoxy-L-galactose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O5
Número CAS:
Peso molecular:
164.16
Beilstein:
1723321
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
atividade óptica
[α]/D -75.0±2.0°, c = 4 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
150-153 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
chave InChI
PNNNRSAQSRJVSB-KCDKBNATSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)