Documentos Principais
909823
Sigma-Aldrich
3-Azido-D-alanine hydrochloride
≥95%
Sinônimo(s):
(R)-2-Amino-3-azidopropanoic acid hydrochloride, 3-Azido-D-alanine HCl, 3-Azido-D-alanine hydrochloride, H-D-Ala(N3)-OH*HCl, H-D-Aza-OH*HCl, H-D-Dap(N3)-OH*HCl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H6N4O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
166.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
contém
≤11.0% water
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
disponibilidade
available only in USA
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[N+H3][C@H](CN=[N+]=[N-])C(=O)O
InChI
1S/C3H6N4O2.ClH/c4-2(3(8)9)1-6-7-5;/h2H,1,4H2,(H,8,9);1H/t2-;/m1./s1
chave InChI
MQDWRZHPCDDSJZ-HSHFZTNMSA-N
Aplicação
Some clickable unnatural D-amino acids can be fed to bacterial cells and incorporate into cell walls. The D-amino acids can also be used to generate L-RNA aptamers for the corresponding L-amino acid.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)