714291
(S)-5-Azido-2-(Fmoc-amino)pentanoic acid
≥97.0% (HPLC), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Fmoc-5-azido-L-norvaline, Fmoc-L-δ-azidoornithine, Fmoc-Orn(N2)-OH
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
(S)-5-Azido-2-(Fmoc-amino)pentanoic acid, ≥97.0% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D 3.5±0.3°, c = 1 in ethyl acetate
composição
carbon, 62.2-63.9%
nitrogen, 14.3-15.1%
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction type: click chemistry
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](CCCN=[N+]=[N-])NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H20N4O4/c21-24-22-11-5-10-18(19(25)26)23-20(27)28-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,23,27)(H,25,26)/t18-/m0/s1
chave InChI
TVPIDQLSARDIPX-SFHVURJKSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?