Documentos Principais
90970
Supelco
γ-Butirolactona
analytical standard
Sinônimo(s):
γLactona de ácido hidroxibutírico, GBL, Lactona de ácido 4-hidroxibutírico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
86.09
Beilstein:
105248
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
1.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
temperatura de autoignição
851 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
16 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.3% water
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
p.e.
204-205 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
densidade
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCO1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
chave InChI
YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
γ-Butyrolactone (GBL) is a related lactone analog of γ-hydroxybutyric acid (GHB), a widespread drug of abuse, identified as an endogenous constituent of the mammalian brain, in which it exhibits a strong central nervous system depressant effect.[1][2] GBL is considered as a legal substitute of GHB,[3] and commonly identified in beverages including coffee,[4] apple cider vinegar, tea, carbonated drinks, etc.[5]
Aplicação
γ-Butyrolactone may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in roasted Italian chestnuts,[1] wine samples,[6] beverages[5] using chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Precursor do ácido γ-hidroxibutírico (GHB). Ele bloqueia a liberação de dopamina bloqueando o fluxo de impulsos em neurônios dopaminérgicos. Pré-tratamento com γ-butirolactona permite a detecção de liberação de dopamina induzida por autorreceptor.
Precursor do ácido γ-hidróxibutírico (GHB); bloqueia a liberação de dopamina.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Polydimethylsiloxane solid-phase microextraction--gas chromatography method for the analysis of volatile compounds in wines: its application to the characterization of varietal wines
Pozo-Bayon AM, et al.
Journal of Chromatography A, 922(1-2), 267-275 (2001)
Micellar electrokinetic chromatographic screening method for common sexual assault drugs administered in beverages
Bishop CS, et al.
Forensic Science International, 141(1), 7-15 (2004)
Sensory evaluation of black instant coffee beverage with some volatile compounds present in aromatic oil from roasted coffee
Oliveira LA, et al.
Food Sci. Technol., 29(1), 76-80 (2009)
Simultaneous Quantification of $\gamma$-Hydroxybutyrate, $\gamma$-Butyrolactone, and 1, 4-Butanediol in Four Kinds of Beverages
Jin S, et al.
International Journal of Analytical Chemistry, 2020(1), 7-15 (2020)
Volatile compound analysis of SPME headspace and extract samples from roasted Italian chestnuts (Castanea sativa Mill.) using GC-MS
Krist S, et al.
European Food Research and Technology, 219(5), 470-473 (2004)