Documentos Principais
677159
Sigma-Aldrich
γ - Butyrolactone-13C4
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
dihydro-2(3H)-Furanone-2,3,4,5-13C4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C4H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
90.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
p.e.
204-205 °C
densidade
1.17 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
O=[13C]1[13CH2][13CH2][13CH2]O1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
chave InChI
YEJRWHAVMIAJKC-JCDJMFQYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)