Documentos Principais
87259
Supelco
Tetraethylammonium benzoate
for electrochemical analysis, ≥99.0%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2)4N(C6H5COO)
Número CAS:
Peso molecular:
251.36
Beilstein:
5367653
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.61
grau
for electrochemical analysis
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Formulário
crystals
solubilidade
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
CC[N+](CC)(CC)CC.[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H20N.C7H6O2/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)/q+1;/p-1
chave InChI
CIFIGXMZHITUAZ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicação
Supporting electrolyte
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)