82631
Purpurin
for spectrophotometric det. (of B, Pb)
Sinônimo(s):
1,2,4-Trihydroxyanthraquinone, Hydroxylizaric acid, Verantin
About This Item
Produtos recomendados
grau
for spectrophotometric det. (of B, Pb)
Nível de qualidade
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
titration: suitable
pf
253-256 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
InChI
1S/C14H8O5/c15-8-5-9(16)14(19)11-10(8)12(17)6-3-1-2-4-7(6)13(11)18/h1-5,15-16,19H
chave InChI
BBNQQADTFFCFGB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?