Documentos Principais
82545
Sigma-Aldrich
(+)-Pseudoephedrine
purum, ≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(+)-ψ-Ephedrine, (1S,2S)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol, d-Isoephedrine, d-Pseudoephedrine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15NO
Número CAS:
Peso molecular:
165.23
Beilstein:
2414132
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
atividade óptica
[α]20/D +53±2°, c = 0.6% in ethanol
pf
116-119 °C
118-120 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/t8-,10+/m0/s1
chave InChI
KWGRBVOPPLSCSI-WCBMZHEXSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Non-selective adrenergic agonist; decongestant
Outras notas
Sales restrictions may apply
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)